Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Prostatic Acid Phosphatase / ACPP Protein Código de producto.: 16043130
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Prostatic Acid Phosphatase / ACPP Protein
Código de producto. 16043130
1 mg, 1 miligramo
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16043130
Marca: enQuireBio™ QP6412ye1mg
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain Mu50 / ATCC 700699) Prostatic Acid Phosphatase / ACPP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_000426914.1
ID de gen (Entrez) 31213993
Nombre S. aureus Prostatic Acid Phosphatase / ACPP Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen acpP
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada S. aureus
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MENFDKVKDI IVDRLGVDAD KVTEDASFKD DLGADSLDIA ELVMELEDEF GTEIPDEEAE KINTVGDAVK FINSLEK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Prostatic Acid Phosphatase / ACPP Protein >