Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat TIMP-1 / TIMP1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) TIMP-1 / TIMP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_446271.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 116510 |
Nombre | TIMP-1 / TIMP1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16086921
|
enQuireBio™
QP8876-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16026931
|
enQuireBio™
QP8876-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16076921
|
enQuireBio™
QP8876-ec-100ug |
100 μg |
800.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16006931
|
enQuireBio™
QP8876-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16016931
|
enQuireBio™
QP8876-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16096921
|
enQuireBio™
QP8876-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_446271.1 | |
TIMP-1 / TIMP1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
116510 | |
Research Use Only | |
Timp1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
CSCAPTHPQT AFCNSDLVIR AKFMGSPEII ETTLYQRYEI KMTKMLKGFD AVGNATGFRF AYTPAMESLC GYVHKSQNRS EEFLIAGRLR NGNLHITACS FLVPWHNLSP AQQKAFVKTY SAGCGVCTVF PCSAIPCKLE SDSHCLWTDQ ILMGSEKGYQ SDHFACLPRN PDLCTWQYLG VSMTRSLPLA KAEA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat TIMP-1 / TIMP1 Protein