Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat TIMP-1 / TIMP1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) TIMP-1 / TIMP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP8876-ec-10ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_446271.1 | |
TIMP-1 / TIMP1 Protein | |
Research Use Only | |
Timp1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
CSCAPTHPQT AFCNSDLVIR AKFMGSPEII ETTLYQRYEI KMTKMLKGFD AVGNATGFRF AYTPAMESLC GYVHKSQNRS EEFLIAGRLR NGNLHITACS FLVPWHNLSP AQQKAFVKTY SAGCGVCTVF PCSAIPCKLE SDSHCLWTDQ ILMGSEKGYQ SDHFACLPRN PDLCTWQYLG VSMTRSLPLA KAEA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
116510 | |
10 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat TIMP-1 / TIMP1 Protein > 10μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido