Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat TIMP-1 / TIMP1 Protein Código de producto.: 16096921
enQuireBio™ Recombinant Rat TIMP-1 / TIMP1 Protein
Código de producto. 16096921
1 mg, 1 miligramo
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16096921
Marca: enQuireBio™ QP8876ec1mg
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) TIMP-1 / TIMP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_446271.1
ID de gen (Entrez) 116510
Nombre TIMP-1 / TIMP1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Timp1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia CSCAPTHPQT AFCNSDLVIR AKFMGSPEII ETTLYQRYEI KMTKMLKGFD AVGNATGFRF AYTPAMESLC GYVHKSQNRS EEFLIAGRLR NGNLHITACS FLVPWHNLSP AQQKAFVKTY SAGCGVCTVF PCSAIPCKLE SDSHCLWTDQ ILMGSEKGYQ SDHFACLPRN PDLCTWQYLG VSMTRSLPLA KAEA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat TIMP-1 / TIMP1 Protein >