Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat SerpinF1 / PEDF Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) SerpinF1 / PEDF, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_808788.1
ID de gen (Entrez) 287526
Nombre SerpinF1 / PEDF Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16035010
Ver documentos
enQuireBio™
QP6675-ec-10ug
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16075010
Ver documentos
enQuireBio™
QP6675-ec-50ug
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16025010
Ver documentos
enQuireBio™
QP6675-ec-100ug
100 μg
800.00€
100 microgramos
16055010
Ver documentos
enQuireBio™
QP6675-ec-200ug
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16065010
Ver documentos
enQuireBio™
QP6675-ec-500ug
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16045010
Ver documentos
enQuireBio™
QP6675-ec-1mg
1 mg
3545.00€
1 miligramo
Especificaciones
NP_808788.1
SerpinF1 / PEDF Protein
Not determined.
Full Length
Rat
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
287526
Research Use Only
Serpinf1
Recombinant Protein
E. coli
NVPDSSQDSP APDSTGEPVV EEDDPFFKAP VNKLAAAVSN FGYDLYRLRS GAVSTGNILL SPLSVATALS ALSLGAEQRT ESVIHRALYY DLINNPDIHS TYKELLASVT APEKNFKSAS RIVFERKLRV KSSFVAPLEK SYGTRPRILT GNPRIDLQEI NNWVQAQMKG KIARSTREMP SALSILLLGV AYFKGQWATK FDSRKTTLQD FHLDEDRTVR VPMMSDPKAI LRYGLDSDLN CKIAQLPLTG SMSIIFFLPL TVTQNLTMIE ESLTSEFVHD IDRELKTIQA VLTVPKLKLS YEGDVTNSLQ DMKLQSLFES PDFSKITGKP VKLTQVEHRA AFEWNEEGAG TSSNPDLQPV RLTFPLDYHL NRPFIFVLRD TDTGALLFIG RILDPSST
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Documentos
Product Certifications
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat SerpinF1 / PEDF Protein