Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat SerpinF1 / PEDF Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_808788.1 |
| ID de gen (Entrez) | 287526 |
| Nombre | SerpinF1 / PEDF Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Serpinf1 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Rat |
| Mostrar más |