Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat SerpinF1 / PEDF Protein
Código de producto. 16075010
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16075010 50 μg 50 microgramos
16035010 10 μg 10 microgramos
16025010 100 μg 100 microgramos
16055010 200 μg 200 microgramos
16065010 500 μg 500 microgramos
16045010 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16075010
Marca: enQuireBio™ QP6675ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) SerpinF1 / PEDF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_808788.1
ID de gen (Entrez) 287526
Nombre SerpinF1 / PEDF Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Serpinf1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia NVPDSSQDSP APDSTGEPVV EEDDPFFKAP VNKLAAAVSN FGYDLYRLRS GAVSTGNILL SPLSVATALS ALSLGAEQRT ESVIHRALYY DLINNPDIHS TYKELLASVT APEKNFKSAS RIVFERKLRV KSSFVAPLEK SYGTRPRILT GNPRIDLQEI NNWVQAQMKG KIARSTREMP SALSILLLGV AYFKGQWATK FDSRKTTLQD FHLDEDRTVR VPMMSDPKAI LRYGLDSDLN CKIAQLPLTG SMSIIFFLPL TVTQNLTMIE ESLTSEFVHD IDRELKTIQA VLTVPKLKLS YEGDVTNSLQ DMKLQSLFES PDFSKITGKP VKLTQVEHRA AFEWNEEGAG TSSNPDLQPV RLTFPLDYHL NRPFIFVLRD TDTGALLFIG RILDPSST
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.