Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat PROS1 / Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) PROS1 /, was expressed in the hosts and tags indicated.
605.00€ - 1690.00€
Especificaciones
Nombre | PROS1 / Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | PROS1 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16054000
|
enQuireBio™
QP6534-MA-20UG |
20 μg |
605.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16044000
|
enQuireBio™
QP6534-MA-100UG |
100 μg |
1690.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16064000
|
enQuireBio™
QP6534-MA-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
PROS1 / Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
PROS1 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
ANTLLEETKK GNLERECIEE LCNKEEAREV FENNPETDYF YPKYLGCLGA FRVGAFSAAR QSANAYPDLR SCVNAIPDQC DPMPCNEDGY LSCKDGQGAF TCICKPGWQG DKCQFDINEC KDPSNINGGC SQTCDNTPGS YHCSCKIGFA MLTNKKDCKD VDECSLKPSV CGTAVCKNIP GDFECECPNG YRYDPSSKSC KDVDECSENT CAQLCVNYPG GYSCYCDGKK GFKLAQDQRS CEGIPVCLSL DLDKNYELLY LAEQFAGVVL YLKFRLPDIT RFSAEFDFRT YDSEGIILYA ESLDHSNWLL IALREGKIEV QFKNEFSTQI TTGGNVINNG IWNMVSVEEL DDSVSIKIAK EAVMNINKLG SLFKPTDGFL DTKIYFAGLP RKVESALIKP INPRLDGCIR GWNLMKQGAL GAKEIVEGKQ NKHCFLTVEK GSYYPGSGIA QFSIDYNNVT NAEGWQINVT LNIRPSTGTG VMLALVSGDT VPFALSLVDS GSGTSQDILV FVENSVAAHL EAITLCSEQP SQLKCNINRN GLELWTPVRK DVIYSKDLQR QLAILDKTMK GTVATYLGGV PDISFSATPV NAFYSGCMEV NINGVQLDLD EAISKHNDIR AHSCPSVRKI QKNF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |