Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat PROS1 / Protein
Código de producto. 16054000
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
50 microgramos
16054000 20 μg 20 microgramos
16064000 50 μg 50 microgramos
16044000 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 16054000
Marca: enQuireBio™ QP6534ma20ug
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) PROS1 /, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre PROS1 / Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PROS1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie Mammal
Etiqueta de proteína His
Secuencia ANTLLEETKK GNLERECIEE LCNKEEAREV FENNPETDYF YPKYLGCLGA FRVGAFSAAR QSANAYPDLR SCVNAIPDQC DPMPCNEDGY LSCKDGQGAF TCICKPGWQG DKCQFDINEC KDPSNINGGC SQTCDNTPGS YHCSCKIGFA MLTNKKDCKD VDECSLKPSV CGTAVCKNIP GDFECECPNG YRYDPSSKSC KDVDECSENT CAQLCVNYPG GYSCYCDGKK GFKLAQDQRS CEGIPVCLSL DLDKNYELLY LAEQFAGVVL YLKFRLPDIT RFSAEFDFRT YDSEGIILYA ESLDHSNWLL IALREGKIEV QFKNEFSTQI TTGGNVINNG IWNMVSVEEL DDSVSIKIAK EAVMNINKLG SLFKPTDGFL DTKIYFAGLP RKVESALIKP INPRLDGCIR GWNLMKQGAL GAKEIVEGKQ NKHCFLTVEK GSYYPGSGIA QFSIDYNNVT NAEGWQINVT LNIRPSTGTG VMLALVSGDT VPFALSLVDS GSGTSQDILV FVENSVAAHL EAITLCSEQP SQLKCNINRN GLELWTPVRK DVIYSKDLQR QLAILDKTMK GTVATYLGGV PDISFSATPV NAFYSGCMEV NINGVQLDLD EAISKHNDIR AHSCPSVRKI QKNF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.