Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat PROS1 / Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) PROS1 /, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6534-ma-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16064000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
PROS1 / Protein
Research Use Only
PROS1
Recombinant Protein
Mammal
ANTLLEETKK GNLERECIEE LCNKEEAREV FENNPETDYF YPKYLGCLGA FRVGAFSAAR QSANAYPDLR SCVNAIPDQC DPMPCNEDGY LSCKDGQGAF TCICKPGWQG DKCQFDINEC KDPSNINGGC SQTCDNTPGS YHCSCKIGFA MLTNKKDCKD VDECSLKPSV CGTAVCKNIP GDFECECPNG YRYDPSSKSC KDVDECSENT CAQLCVNYPG GYSCYCDGKK GFKLAQDQRS CEGIPVCLSL DLDKNYELLY LAEQFAGVVL YLKFRLPDIT RFSAEFDFRT YDSEGIILYA ESLDHSNWLL IALREGKIEV QFKNEFSTQI TTGGNVINNG IWNMVSVEEL DDSVSIKIAK EAVMNINKLG SLFKPTDGFL DTKIYFAGLP RKVESALIKP INPRLDGCIR GWNLMKQGAL GAKEIVEGKQ NKHCFLTVEK GSYYPGSGIA QFSIDYNNVT NAEGWQINVT LNIRPSTGTG VMLALVSGDT VPFALSLVDS GSGTSQDILV FVENSVAAHL EAITLCSEQP SQLKCNINRN GLELWTPVRK DVIYSKDLQR QLAILDKTMK GTVATYLGGV PDISFSATPV NAFYSGCMEV NINGVQLDLD EAISKHNDIR AHSCPSVRKI QKNF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
50 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol