Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat PROS1 / Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | PROS1 / Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | PROS1 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Rat |
| Especie | Mammal |
| Etiqueta de proteína | His |
| Mostrar más |