Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Prolactin-inducible protein homolog Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Prolactin-inducible protein homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_073199.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 64673 |
Nombre | Prolactin-inducible protein homolog Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16048621
|
enQuireBio™
QP9736-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16088621
|
enQuireBio™
QP9736-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16058621
|
enQuireBio™
QP9736-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078621
|
enQuireBio™
QP9736-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16098621
|
enQuireBio™
QP9736-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16068621
|
enQuireBio™
QP9736-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_073199.1 | |
Prolactin-inducible protein homolog Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
64673 | |
Research Use Only | |
Pip | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
QDNETIPQPL LFQLNVPSTP DENQEVDMSL TLQTQYKECL VVKAYLISNT PVDGGFNYIQ TRCICNDHPT TLYWTFVVTQ TLTFRIMVDI VKDKGICPNN VAVVPISGNR YFTDRTVYVN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |