Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Prolactin-inducible protein homolog Protein
Código de producto. 16058621
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16058621 10 μg 10 microgramos
16098621 50 μg 50 microgramos
16048621 100 μg 100 microgramos
16078621 200 μg 200 microgramos
16088621 500 μg 500 microgramos
16068621 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16058621
Marca: enQuireBio™ QP9736ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Prolactin-inducible protein homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_073199.1
ID de gen (Entrez) 64673
Nombre Prolactin-inducible protein homolog Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Pip
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia QDNETIPQPL LFQLNVPSTP DENQEVDMSL TLQTQYKECL VVKAYLISNT PVDGGFNYIQ TRCICNDHPT TLYWTFVVTQ TLTFRIMVDI VKDKGICPNN VAVVPISGNR YFTDRTVYVN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.