Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Prolactin-inducible protein homolog Protein
Código de producto. 16048621
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16048621 100 μg 100 microgramos
16058621 10 μg 10 microgramos
16098621 50 μg 50 microgramos
16078621 200 μg 200 microgramos
16088621 500 μg 500 microgramos
16068621 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16048621 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP9736ye100ug
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Prolactin-inducible protein homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_073199.1
ID de gen (Entrez) 64673
Nombre Prolactin-inducible protein homolog Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Pip
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia QDNETIPQPL LFQLNVPSTP DENQEVDMSL TLQTQYKECL VVKAYLISNT PVDGGFNYIQ TRCICNDHPT TLYWTFVVTQ TLTFRIMVDI VKDKGICPNN VAVVPISGNR YFTDRTVYVN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.