Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Prolactin-inducible protein homolog Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Prolactin-inducible protein homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9736-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16068621
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_073199.1
Prolactin-inducible protein homolog Protein
Research Use Only
Pip
Recombinant Protein
Yeast
QDNETIPQPL LFQLNVPSTP DENQEVDMSL TLQTQYKECL VVKAYLISNT PVDGGFNYIQ TRCICNDHPT TLYWTFVVTQ TLTFRIMVDI VKDKGICPNN VAVVPISGNR YFTDRTVYVN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
64673
1 mg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol