Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IGF1 / IGF-I Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) IGF1 / IGF-I, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001075946.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 24482 |
Nombre | IGF1 / IGF-I Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16005401
|
enQuireBio™
QP8580-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16045401
|
enQuireBio™
QP8580-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16095391
|
enQuireBio™
QP8580-ec-100ug |
100 μg |
800.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16025401
|
enQuireBio™
QP8580-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16035401
|
enQuireBio™
QP8580-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16015401
|
enQuireBio™
QP8580-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001075946.2 | |
IGF1 / IGF-I Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
24482 | |
Research Use Only | |
IGF1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GPETLCGAEL VDALQFVCGP RGFYFNKPTG YGSSIRRAPQ TGIVDECCFR SCDLRRLEMY CAPLKPTKSA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat IGF1 / IGF-I Protein