Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IGF1 / IGF-I Protein
Código de producto. 16015401
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16015401 1 mg 1 miligramo
16005401 10 μg 10 microgramos
16045401 50 μg 50 microgramos
16095391 100 μg 100 microgramos
16025401 200 μg 200 microgramos
16035401 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16015401
Marca: enQuireBio™ QP8580ec1mg
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) IGF1 / IGF-I, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001075946.2
ID de gen (Entrez) 24482
Nombre IGF1 / IGF-I Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IGF1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia GPETLCGAEL VDALQFVCGP RGFYFNKPTG YGSSIRRAPQ TGIVDECCFR SCDLRRLEMY CAPLKPTKSA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.