Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IGF1 / IGF-I Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) IGF1 / IGF-I, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP8580-ec-50ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_001075946.2 | |
IGF1 / IGF-I Protein | |
Research Use Only | |
IGF1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GPETLCGAEL VDALQFVCGP RGFYFNKPTG YGSSIRRAPQ TGIVDECCFR SCDLRRLEMY CAPLKPTKSA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
24482 | |
50 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat IGF1 / IGF-I Protein > 50μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido