missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CNTF Protein
A cDNA sequence encoding the CNTF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 8190.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 13010 |
---|---|
Nombre | CNTF Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | Cst3 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15997368
|
enQuireBio™
QP11473-2ug |
2 μg |
143.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15977368
|
enQuireBio™
QP11473-10ug |
10 μg |
222.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15987368
|
enQuireBio™
QP11473-1mg |
1 mg |
8190.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
13010 | |
Research Use Only | |
Cst3 | |
Rat | |
His | |
CNTF protein solution (0.5 mg/ml) containing phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
CNTF Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAFAEQT PLTLHRRDLC SRSIWLARKI RSDLTALMES YVKHQGLNKN INLDSVDGVP VASTDRWSEM TEAERLQENL QAYRTFQGML TKLLEDQRVH FTPTEGDFHQ AIHTLMLQVS AFAYQLEELM VLLEQKIPEN EADGMPATVG DGGLFEKKLW GLKVLQELSQ WTVRSIHDLR VISSHQMGIS ALESHYGAKD KQM | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat CNTF Protein