Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CNTF Protein
Código de producto. 15987368
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
15987368 1 mg 1 miligramo
15997368 2 μg 2 microgramos
15977368 10 μg 10 microgramos
3 options
Código de producto. 15987368
Marca: enQuireBio™ QP114731mg
A cDNA sequence encoding the CNTF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 13010
Nombre CNTF Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen Cst3
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAFAEQT PLTLHRRDLC SRSIWLARKI RSDLTALMES YVKHQGLNKN INLDSVDGVP VASTDRWSEM TEAERLQENL QAYRTFQGML TKLLEDQRVH FTPTEGDFHQ AIHTLMLQVS AFAYQLEELM VLLEQKIPEN EADGMPATVG DGGLFEKKLW GLKVLQELSQ WTVRSIHDLR VISSHQMGIS ALESHYGAKD KQM
Tampón CNTF protein solution (0.5 mg/ml) containing phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.