missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat CNTF Protein

Código de producto. 15997368
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15997368

Marca: enQuireBio™ QP114732ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the CNTF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 13010
Nombre CNTF Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen Cst3
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAFAEQT PLTLHRRDLC SRSIWLARKI RSDLTALMES YVKHQGLNKN INLDSVDGVP VASTDRWSEM TEAERLQENL QAYRTFQGML TKLLEDQRVH FTPTEGDFHQ AIHTLMLQVS AFAYQLEELM VLLEQKIPEN EADGMPATVG DGGLFEKKLW GLKVLQELSQ WTVRSIHDLR VISSHQMGIS ALESHYGAKD KQM
Tampón CNTF protein solution (0.5 mg/ml) containing phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado