Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Activin A / INHBA Protein
Recombinant Protein
116.00€ - 5670.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_058824.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 29200 |
Nombre | Activin A / INHBA Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15966259
|
enQuireBio™
QP5498-2ug |
2 μg |
116.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15946259
|
enQuireBio™
QP5498-10ug |
10 μg |
273.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15936259
|
enQuireBio™
QP5498-100ug |
100 μg |
867.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15976259
|
enQuireBio™
QP5498-500ug |
500 μg |
3465.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15956259
|
enQuireBio™
QP5498-1mg |
1 mg |
5670.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_058824.1 | |
Activin A / INHBA Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 10 ng/mL in the Cytotoxicity of MPC-11 cells assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^5 units/mg. | |
Rat | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
29200 | |
Research Use Only | |
INHBA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGLECDGKVN ICCKKQFFVS FKDIGWNDWI IAPSGYHANY CEGECPSHIA GTSGSSLSFH STVINHYRMR GHSPFANLKS CCVPTKLRPM SMLYYDDGQN IIKKDIQNMI VEECGCS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat Activin A / INHBA Protein