Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Activin A / INHBA Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
10 μg
2 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | NP_058824.1 |
ID de gen (Entrez) | 29200 |
Nombre | Activin A / INHBA Protein |
Cantidad | 1 mg |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | INHBA |
Actividad biológica | Shows bioactivity at a concentration of 10 ng/mL in the Cytotoxicity of MPC-11 cells assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^5 units/mg. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Rat |
Mostrar más |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat Activin A / INHBA Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido