Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Activin A / INHBA Protein Código de producto.: 15946259
enQuireBio™ Recombinant Rat Activin A / INHBA Protein
Código de producto. 15946259
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
10 μg
2 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15946259
Marca: enQuireBio™ QP549810ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_058824.1
ID de gen (Entrez) 29200
Nombre Activin A / INHBA Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen INHBA
Actividad biológica Shows bioactivity at a concentration of 10 ng/mL in the Cytotoxicity of MPC-11 cells assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^5 units/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MGLECDGKVN ICCKKQFFVS FKDIGWNDWI IAPSGYHANY CEGECPSHIA GTSGSSLSFH STVINHYRMR GHSPFANLKS CCVPTKLRPM SMLYYDDGQN IIKKDIQNMI VEECGCS
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat Activin A / INHBA Protein >