Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9 Protein
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Nombre | CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | CXCL9 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15968519
|
enQuireBio™
QP5897-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15908529
|
enQuireBio™
QP5897-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15958519
|
enQuireBio™
QP5897-ec-100ug |
100 μg |
1025.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15988519
|
enQuireBio™
QP5897-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15998519
|
enQuireBio™
QP5897-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
15978519
|
enQuireBio™
QP5897-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rabbit | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
CXCL9 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SPIMRNGRCS CISSTQGKIH LQSLKDLKQF SPSPSCGKTE IIATKKDGTQ ICLNPDSTEV KELVEKWKKQ SSPKKKQKKG KKQRKVKKSL KKSQRPHQKK TA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rabbit CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9 Protein