Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9 Protein Código de producto.: 15978519
enQuireBio™ Recombinant Rabbit CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9 Protein
Código de producto. 15978519
1 mg, 1 miligramo
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15978519
Marca: enQuireBio™ QP5897ec1mg
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CXCL9
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rabbit
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia SPIMRNGRCS CISSTQGKIH LQSLKDLKQF SPSPSCGKTE IIATKKDGTQ ICLNPDSTEV KELVEKWKKQ SSPKKKQKKG KKQRKVKKSL KKSQRPHQKK TA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rabbit CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9 Protein >