Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9 Protein
Código de producto. 15988519
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15988519 200 μg 200 microgramos
15968519 10 μg 10 microgramos
15908529 50 μg 50 microgramos
15958519 100 μg 100 microgramos
15998519 500 μg 500 microgramos
15978519 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15988519
Marca: enQuireBio™ QP5897ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CXCL9
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rabbit
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia SPIMRNGRCS CISSTQGKIH LQSLKDLKQF SPSPSCGKTE IIATKKDGTQ ICLNPDSTEV KELVEKWKKQ SSPKKKQKKG KKQRKVKKSL KKSQRPHQKK TA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.