missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Chimeric Chagas Protein
A cDNA sequence encoding the Chimeric Chagas was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
155.00€ - 1515.00€
Especificaciones
Nombre | Chimeric Chagas Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15907178
|
enQuireBio™
QP11408-5ug |
5 μg |
155.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15997168
|
enQuireBio™
QP11408-15ug |
15 μg |
405.00€
15 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15987168
|
enQuireBio™
QP11408-100ug |
100 μg |
1515.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
Chimeric Chagas Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
Protein is >90% pure as determined by metal affinity chromatography. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Chimeric Chagas Multiantigen was lyophilized from 20mM Tris pH 8.5, 100mM Sodium chloride, 20% trehalose and 0.1% Sodium azide as preservative. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant other Chimeric Chagas Protein