missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant other Chimeric Chagas Protein

Código de producto. 15907178
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
15 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
15 microgramos
5 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15907178 5 μg 5 microgramos
15997168 15 μg 15 microgramos
15987168 100 μg 100 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15907178

Marca: enQuireBio™ QP114085ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the Chimeric Chagas was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre Chimeric Chagas Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Tampón Chimeric Chagas Multiantigen was lyophilized from 20mM Tris pH 8.5, 100mM Sodium chloride, 20% trehalose and 0.1% Sodium azide as preservative.
Grado de pureza o calidad Protein is >90% pure as determined by metal affinity chromatography.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.