Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Putative proline iminopeptidase Protein
A DNA sequence encoding the Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129) Putative proline iminopeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
458.00€ - 3905.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_109710.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 876978 |
Nombre | Mycoplasma Putative proline iminopeptidase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16096890
|
enQuireBio™
QP6964-10ug |
10 μg |
458.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16036900
|
enQuireBio™
QP6964-50ug |
50 μg |
656.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16086890
|
enQuireBio™
QP6964-100ug |
100 μg |
1120.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16016900
|
enQuireBio™
QP6964-200ug |
200 μg |
1835.00€
200 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16026900
|
enQuireBio™
QP6964-500ug |
500 μg |
2455.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16006900
|
enQuireBio™
QP6964-1mg |
1 mg |
3905.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_109710.1 | |
Mycoplasma Putative proline iminopeptidase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mycoplasma | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
876978 | |
Research Use Only | |
Pip | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNTSPKQSGY LKVGNGHEVY FWTAGNPQGK SALYVHGGPG SGTDAGCLKY FDLDTTYVIL LDQRGCGQSK AVNPLLHNTT QDLVGDLEAL RQHLKLERWT LFGGSWGSTL ALVYAITHPQ VVEQVFLRAL FLGREQDWAE MLLGLGKLFY PYEHQTLLKA IPQACRTDFT KFTNYFYEVL QGNDSALKTQ LANAWVKWEN TLLSPISYVK DEKAEDANFT FKLALLECHY AKHHSFLKPN FILENVAVLK DKPVHLIHGR FDLVCPLSQA LELKRALPTL NLYVTNNAGH SGSDPNNLTT IKHLLKTQL | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Putative proline iminopeptidase Protein