Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Putative proline iminopeptidase Protein
Código de producto. 16096890
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16096890 10 μg 10 microgramos
16036900 50 μg 50 microgramos
16086890 100 μg 100 microgramos
16016900 200 μg 200 microgramos
16026900 500 μg 500 microgramos
16006900 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16096890
Marca: enQuireBio™ QP696410ug
A DNA sequence encoding the Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129) Putative proline iminopeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_109710.1
ID de gen (Entrez) 876978
Nombre Mycoplasma Putative proline iminopeptidase Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Pip
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mycoplasma
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MNTSPKQSGY LKVGNGHEVY FWTAGNPQGK SALYVHGGPG SGTDAGCLKY FDLDTTYVIL LDQRGCGQSK AVNPLLHNTT QDLVGDLEAL RQHLKLERWT LFGGSWGSTL ALVYAITHPQ VVEQVFLRAL FLGREQDWAE MLLGLGKLFY PYEHQTLLKA IPQACRTDFT KFTNYFYEVL QGNDSALKTQ LANAWVKWEN TLLSPISYVK DEKAEDANFT FKLALLECHY AKHHSFLKPN FILENVAVLK DKPVHLIHGR FDLVCPLSQA LELKRALPTL NLYVTNNAGH SGSDPNNLTT IKHLLKTQL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.