Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Putative proline iminopeptidase Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_109710.1 |
| ID de gen (Entrez) | 876978 |
| Nombre | Mycoplasma Putative proline iminopeptidase Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Pip |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mycoplasma |
| Mostrar más |