Learn More
enQuireBio™ Recombinant Multi Species PKACa2-RIIa2 Protein
A cDNA sequence encoding the PKACa2-RIIa2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 5830.00€
Especificaciones
Nombre | Multi Species PKACa2-RIIa2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | Holoenzyme can be activated by adding the second messenger cAMP (Activation constant about 100nM) releasing two monomeric catalytic subunits. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15975278
|
enQuireBio™
QP10824-1ug |
1 μg |
143.00€
1 microgramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15985278
|
enQuireBio™
QP10824-3ug |
3 μg |
222.00€
3 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15965278
|
enQuireBio™
QP10824-100ug |
100 μg |
5830.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Spécification
Multi Species PKACa2-RIIa2 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
PKA holoenzyme type-II alpha is supplied in 50% glycerol. |
Research Use Only | |
Holoenzyme can be activated by adding the second messenger cAMP (Activation constant about 100nM) releasing two monomeric catalytic subunits. | |
Multi Species | |
Untagged | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
enQuireBio™ Recombinant Multi Species PKACa2-RIIa2 Protein