Learn More
enQuireBio™ Recombinant Multi Species PKACa2-RIIa2 Protein
Código de producto. 15975278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 μg
3 μg
Tamaño de la unidad:
1 microgramo
100 microgramos
3 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15975278 1 μg 1 microgramo
15985278 3 μg 3 microgramos
15965278 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15975278 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP108241ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.15€
    118.00€ / 1 microgramos
    Ahorro 32.15€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
A cDNA sequence encoding the PKACa2-RIIa2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Multi Species PKACa2-RIIa2 Protein
Cantidad 1 μg
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Actividad biológica Holoenzyme can be activated by adding the second messenger cAMP (Activation constant about 100nM) releasing two monomeric catalytic subunits.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Multi Species
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón PKA holoenzyme type-II alpha is supplied in 50% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.