Learn More
enQuireBio™ Recombinant Multi Species PKACa2-RIIa2 Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 μg
3 μg
Tamaño de la unidad:
1 microgramo
100 microgramos
3 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Multi Species PKACa2-RIIa2 Protein |
| Cantidad | 3 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Actividad biológica | Holoenzyme can be activated by adding the second messenger cAMP (Activation constant about 100nM) releasing two monomeric catalytic subunits. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Multi Species |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Tampón | PKA holoenzyme type-II alpha is supplied in 50% glycerol. |
| Mostrar más |