Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse VAMP2 Protein
A cDNA sequence encoding the VAMP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | VAMP2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Mouse |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15985109
|
enQuireBio™
QP13916-1ug |
1 μg |
143.00€
1 microgramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15905119
|
enQuireBio™
QP13916-5ug |
5 μg |
222.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15995109
|
enQuireBio™
QP13916-50ug |
50 μg |
1815.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
VAMP2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
VAMP2 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 1mM EDTA, 0.1mM PMSF and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSATAA TVPPAAPAGE GGPPAPPPNL TSNRRLQQTQ AQVDEVVDIM RVNVDKVLER DQKLSELDDR ADALQAGASQ FETSAAKLKR KYWWKNLK | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse VAMP2 Protein