Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse VAMP2 Protein
Código de producto. 15905119
Click to view available options
Cantidad:
1 μg
50 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 microgramo
5 microgramos
50 microgramos
Código de producto. 15905119
Marca: enQuireBio™ QP139165ug
A cDNA sequence encoding the VAMP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre VAMP2 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSATAA TVPPAAPAGE GGPPAPPPNL TSNRRLQQTQ AQVDEVVDIM RVNVDKVLER DQKLSELDDR ADALQAGASQ FETSAAKLKR KYWWKNLK
Tampón VAMP2 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 1mM EDTA, 0.1mM PMSF and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.