Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse VAMP2 Protein
Código de producto. 15985109
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 μg
50 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 microgramo
5 microgramos
50 microgramos
15985109 1 μg 1 microgramo
15905119 5 μg 5 microgramos
15995109 50 μg 50 microgramos
3 options
Código de producto. 15985109
Marca: enQuireBio™ QP139161ug
A cDNA sequence encoding the VAMP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spezifikation
Nombre VAMP2 Protein
Cantidad 1 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSATAA TVPPAAPAGE GGPPAPPPNL TSNRRLQQTQ AQVDEVVDIM RVNVDKVLER DQKLSELDDR ADALQAGASQ FETSAAKLKR KYWWKNLK
Tampón VAMP2 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 1mM EDTA, 0.1mM PMSF and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.