Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TSC22 domain family protein 1
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) TSC22 domain family protein 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_076399.4 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 78829 |
Nombre | TSC22 domain family protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16019021
|
enQuireBio™
QP9922-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16059021
|
enQuireBio™
QP9922-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16009021
|
enQuireBio™
QP9922-ye-100ug |
100 μg |
959.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16039021
|
enQuireBio™
QP9922-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16049021
|
enQuireBio™
QP9922-ye-500ug |
500 μg |
2760.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16029021
|
enQuireBio™
QP9922-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_076399.4 | |
TSC22 domain family protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
78829 | |
Research Use Only | |
Tsc22d4 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MSGGKKKSSF QITSVTTDYE GPGSPGASDS PVPPALAGPP PRLPNGDPNP DPGGRGTPRN GSPPPGAPAS RFRVVKLPQG LGEPYRRGRW TCVDVYERDL EPPSFGRLLE GIRGASGGTG GRSLDSRLEL ASLGISTPIP QPGLSQGPTS WLRPPPTSPG PQARSFTGGL GQLAGPGKAK VETPPLSASP PQQRPPGPGT GDSAQTLPSL RVEVESGGSA AATPPLSRRR DGAVRLRMEL VAPAETGKVP PTDSRPNSPA LYFDASLVHK SPDPFGAAAA QSLSLARSML AISGHLDSDD DSGSGSLVGI DNKIEQAMDL VKSHLMFAVR EEVEVLKEQI RDLAERNAAL EQENGLLRAL ASPEQLAQLP SSGLPRLGPS APNGPSI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse TSC22 domain family protein 1