Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TSC22 domain family protein 1
Código de producto. 16009021
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16009021 100 μg 100 microgramos
16019021 10 μg 10 microgramos
16059021 50 μg 50 microgramos
16039021 200 μg 200 microgramos
16049021 500 μg 500 microgramos
16029021 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16009021 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP9922ye100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) TSC22 domain family protein 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_076399.4
ID de gen (Entrez) 78829
Nombre TSC22 domain family protein 1
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Tsc22d4
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MSGGKKKSSF QITSVTTDYE GPGSPGASDS PVPPALAGPP PRLPNGDPNP DPGGRGTPRN GSPPPGAPAS RFRVVKLPQG LGEPYRRGRW TCVDVYERDL EPPSFGRLLE GIRGASGGTG GRSLDSRLEL ASLGISTPIP QPGLSQGPTS WLRPPPTSPG PQARSFTGGL GQLAGPGKAK VETPPLSASP PQQRPPGPGT GDSAQTLPSL RVEVESGGSA AATPPLSRRR DGAVRLRMEL VAPAETGKVP PTDSRPNSPA LYFDASLVHK SPDPFGAAAA QSLSLARSML AISGHLDSDD DSGSGSLVGI DNKIEQAMDL VKSHLMFAVR EEVEVLKEQI RDLAERNAAL EQENGLLRAL ASPEQLAQLP SSGLPRLGPS APNGPSI
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.