Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TSC22 domain family protein 1
Código de producto. 16029021
1 mg, 1 miligramo
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) TSC22 domain family protein 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_076399.4
ID de gen (Entrez) 78829
Nombre TSC22 domain family protein 1
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Tsc22d4
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MSGGKKKSSF QITSVTTDYE GPGSPGASDS PVPPALAGPP PRLPNGDPNP DPGGRGTPRN GSPPPGAPAS RFRVVKLPQG LGEPYRRGRW TCVDVYERDL EPPSFGRLLE GIRGASGGTG GRSLDSRLEL ASLGISTPIP QPGLSQGPTS WLRPPPTSPG PQARSFTGGL GQLAGPGKAK VETPPLSASP PQQRPPGPGT GDSAQTLPSL RVEVESGGSA AATPPLSRRR DGAVRLRMEL VAPAETGKVP PTDSRPNSPA LYFDASLVHK SPDPFGAAAA QSLSLARSML AISGHLDSDD DSGSGSLVGI DNKIEQAMDL VKSHLMFAVR EEVEVLKEQI RDLAERNAAL EQENGLLRAL ASPEQLAQLP SSGLPRLGPS APNGPSI
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse TSC22 domain family protein 1 >