Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TIMP-1 / TIMP1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) TIMP-1 / TIMP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001037849.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 21857 |
Nombre | TIMP-1 / TIMP1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16005910
|
enQuireBio™
QP6795-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16045910
|
enQuireBio™
QP6795-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16095900
|
enQuireBio™
QP6795-ec-100ug |
100 μg |
800.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16025910
|
enQuireBio™
QP6795-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16035910
|
enQuireBio™
QP6795-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16015910
|
enQuireBio™
QP6795-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Specifica
NP_001037849.1 | |
TIMP-1 / TIMP1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
21857 | |
Research Use Only | |
Timp1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
CSCAPPHPQT AFCNSDLVIR AKFMGSPEIN ETTLYQRYKI KMTKMLKGFK AVGNAADIRY AYTPVMESLC GYAHKSQNRS EEFLITGRLR NGNLHISACS FLVPWRTLSP AQQRAFSKTY SAGCGVCTVF PCLSIPCKLE SDTHCLWTDQ VLVGSEDYQS RHFACLPRNP GLCTWRSLGA R | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
enQuireBio™ Recombinant Mouse TIMP-1 / TIMP1 Protein