Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TIMP-1 / TIMP1 Protein Código de producto.: 16025910
enQuireBio™ Recombinant Mouse TIMP-1 / TIMP1 Protein
Código de producto. 16025910
200 μg, 200 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
100 μg
1 mg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16025910
Marca: enQuireBio™ QP6795ec200ug
Cantidad Precio
1 985.00€ / 200 microgramos
4 919.50€ / 200 microgramos
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) TIMP-1 / TIMP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001037849.1
ID de gen (Entrez) 21857
Nombre TIMP-1 / TIMP1 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Timp1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia CSCAPPHPQT AFCNSDLVIR AKFMGSPEIN ETTLYQRYKI KMTKMLKGFK AVGNAADIRY AYTPVMESLC GYAHKSQNRS EEFLITGRLR NGNLHISACS FLVPWRTLSP AQQRAFSKTY SAGCGVCTVF PCLSIPCKLE SDTHCLWTDQ VLVGSEDYQS RHFACLPRNP GLCTWRSLGA R
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse TIMP-1 / TIMP1 Protein >