Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TIMP-1 / TIMP1 Protein
Código de producto. 16095900
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16095900 100 μg 100 microgramos
16005910 10 μg 10 microgramos
16045910 50 μg 50 microgramos
16025910 200 μg 200 microgramos
16035910 500 μg 500 microgramos
16015910 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16095900 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6795ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) TIMP-1 / TIMP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001037849.1
ID de gen (Entrez) 21857
Nombre TIMP-1 / TIMP1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Timp1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia CSCAPPHPQT AFCNSDLVIR AKFMGSPEIN ETTLYQRYKI KMTKMLKGFK AVGNAADIRY AYTPVMESLC GYAHKSQNRS EEFLITGRLR NGNLHISACS FLVPWRTLSP AQQRAFSKTY SAGCGVCTVF PCLSIPCKLE SDTHCLWTDQ VLVGSEDYQS RHFACLPRNP GLCTWRSLGA R
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.