Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Serpina3n Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Serpina3n, was expressed in the hosts and tags indicated.
326.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Nombre | Serpina3n Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | Serpina3n |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16091231
|
enQuireBio™
QP7862-ec-10ug |
10 μg |
326.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16031241
|
enQuireBio™
QP7862-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16081231
|
enQuireBio™
QP7862-ec-100ug |
100 μg | N/A | ||||||
16011241
|
enQuireBio™
QP7862-ec-200ug |
200 μg |
1330.00€
200 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16021241
|
enQuireBio™
QP7862-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16001241
|
enQuireBio™
QP7862-ec-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
Serpina3n Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
Serpina3n | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
FPDGTLGMDA AVQEDHDNGT QLDSLTLASI NTDFAFSLYK ELVLKNPDKN IVFSPLSISA ALAVMSLGAK GNTLEEILEG LKFNLTETSE ADIHQGFGHL LQRLNQPKDQ VQISTGSALF IEKRQQILTE FQEKAKTLYQ AEAFTADFQQ PRQAKKLIND YVRKQTQGMI KELVSDLDKR TLMVLVNYIY FKAKWKVPFD PLDTFKSEFY AGKRRPVIVP MMSMEDLTTP YFRDEELSCT VVELKYTGNA SALFILPDQG RMQQVEASLQ PETLRKWKNS LKPRMIDELH LPKFSISTDY SLEDVLSKLG IREVFSTQAD LSAITGTKDL RVSQVVHKAV LDVAETGTEA AAATGVKFVP MSAKLYPLTV YFNRPFLIMI FDTETEIAPF IAKIANPK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Serpina3n Protein