Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Serpina3n Protein
Código de producto. 16011241
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16011241 200 μg 200 microgramos
16091231 10 μg 10 microgramos
16031241 50 μg 50 microgramos
16081231 100 μg 100 microgramos
16021241 500 μg 500 microgramos
16001241 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16011241
Marca: enQuireBio™ QP7862ec200ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Serpina3n, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Serpina3n Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Serpina3n
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia FPDGTLGMDA AVQEDHDNGT QLDSLTLASI NTDFAFSLYK ELVLKNPDKN IVFSPLSISA ALAVMSLGAK GNTLEEILEG LKFNLTETSE ADIHQGFGHL LQRLNQPKDQ VQISTGSALF IEKRQQILTE FQEKAKTLYQ AEAFTADFQQ PRQAKKLIND YVRKQTQGMI KELVSDLDKR TLMVLVNYIY FKAKWKVPFD PLDTFKSEFY AGKRRPVIVP MMSMEDLTTP YFRDEELSCT VVELKYTGNA SALFILPDQG RMQQVEASLQ PETLRKWKNS LKPRMIDELH LPKFSISTDY SLEDVLSKLG IREVFSTQAD LSAITGTKDL RVSQVVHKAV LDVAETGTEA AAATGVKFVP MSAKLYPLTV YFNRPFLIMI FDTETEIAPF IAKIANPK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.