Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Serpina3n Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Serpina3n, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7862-ec-100ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16081231
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
Serpina3n Protein
Research Use Only
Serpina3n
Recombinant Protein
E. coli
FPDGTLGMDA AVQEDHDNGT QLDSLTLASI NTDFAFSLYK ELVLKNPDKN IVFSPLSISA ALAVMSLGAK GNTLEEILEG LKFNLTETSE ADIHQGFGHL LQRLNQPKDQ VQISTGSALF IEKRQQILTE FQEKAKTLYQ AEAFTADFQQ PRQAKKLIND YVRKQTQGMI KELVSDLDKR TLMVLVNYIY FKAKWKVPFD PLDTFKSEFY AGKRRPVIVP MMSMEDLTTP YFRDEELSCT VVELKYTGNA SALFILPDQG RMQQVEASLQ PETLRKWKNS LKPRMIDELH LPKFSISTDY SLEDVLSKLG IREVFSTQAD LSAITGTKDL RVSQVVHKAV LDVAETGTEA AAATGVKFVP MSAKLYPLTV YFNRPFLIMI FDTETEIAPF IAKIANPK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Serpina3n Protein > 100μg