Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Nlrp3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Nlrp3, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_665826.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 216799 |
Nombre | Nlrp3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16091201
|
enQuireBio™
QP7856-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16031211
|
enQuireBio™
QP7856-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16081201
|
enQuireBio™
QP7856-ec-100ug |
100 μg |
1025.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16011211
|
enQuireBio™
QP7856-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16021211
|
enQuireBio™
QP7856-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16001211
|
enQuireBio™
QP7856-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_665826.1 | |
Nlrp3 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
216799 | |
Research Use Only | |
Nlrp3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTSVRCKLAQ YLEDLEDVDL KKFKMHLEDY PPEKGCIPVP RGQMEKADHL DLATLMIDFN GEEKAWAMAV WIFAAINRRD LWEKAKKDQP EWNDTCTSHS SMVCQEDSLE EEWMGLLGYL SRISICKKKK DYCKMYRRHV RSRFYSIKDR NAR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Nlrp3 Protein