Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Nlrp3 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_665826.1 |
| ID de gen (Entrez) | 216799 |
| Nombre | Nlrp3 Protein |
| Cantidad | 200 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Nlrp3 |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Mostrar más |