Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Nlrp3 Protein
Código de producto. 16091201
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16091201 10 μg 10 microgramos
16031211 50 μg 50 microgramos
16081201 100 μg 100 microgramos
16011211 200 μg 200 microgramos
16021211 500 μg 500 microgramos
16001211 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16091201
Marca: enQuireBio™ QP7856ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Nlrp3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_665826.1
ID de gen (Entrez) 216799
Nombre Nlrp3 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Nlrp3
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MTSVRCKLAQ YLEDLEDVDL KKFKMHLEDY PPEKGCIPVP RGQMEKADHL DLATLMIDFN GEEKAWAMAV WIFAAINRRD LWEKAKKDQP EWNDTCTSHS SMVCQEDSLE EEWMGLLGYL SRISICKKKK DYCKMYRRHV RSRFYSIKDR NAR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.